Läs mer
Zinksulfat (lösning i vatten), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Sulfate |
| CAS | 7733-02-0 |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | O4SZn |
| Synonym | Biolectra Zink, Biosanzink, Bonazen, Bufopto Zinc Sulfate, Complexonat, Honny Fresh 10P, Kreatol, Op-Thal-Zin, Optraex, Solvazinc, Solvezink, Sulfuric Acid Zinc Salt, Verazinc, White Vitriol, Z-Span, Zinc Sulfate, Zinc Sulfate (1:1), Zinc Sulfate (ZnSO4), Zinc Vitriol, Zinc(II) Sulfate, Zincaps, Zincate, Zinco, Zincomed, Zincteral |
| InChI formel | InChI=1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| LEDER | [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | zink; sulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.44 |
| Formel vikt | 159.8809 |