Läs mer
Zinc sulfide, 98%
Produktkod. 11467757
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467757 5000 g 5000g
11457757 250 g 250g
11447757 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16296.0I
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinksulfid används som friktionsmaterial för att transportera svavel, vilket härdar rotorytorna och därigenom minskar slitaget. Även i tryckfärger, UV-härdade system, pulverlackering, lim, isolering& tätningsmassa, termoplastisk pigmentering, härdplast, flambeständig plast, glasfiberarmerad plast, pigmentkoncentrat, elastomerer,. textilfibrer, papper, mastik, smörjmedel, elektroluminiscerande lampor, infraröda fönster, kupoler och optiska element.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Zinksulfid används som friktionsmaterial för att transportera svavel, vilket härdar rotorytorna och därmed minskar slitaget. Även i tryckfärger, UV-härdade system, pulverlackering, lim, isolering& tätningsmassa, termoplastisk pigmentering, härdplast, flambeständig plast, glasfiberarmerad plast, pigmentkoncentrat, elastomerer,. textilfibrer, papper, mastik, smörjmedel, elektroluminiscerande lampor, infraröda fönster, kupoler och optiska element.
Löslighet Det är olösligt
i vatten, lösligt i syror.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Luft- och fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-98-3
Molekylformel SZn
Molekylvikt (g/mol) 97.44
MDL-nummer MFCD00011301
InChI-nyckel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
LEDER [S--].[Zn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfide
Smältpunkt 1700°C
Kvantitet 5000 g
Linjär formel ZnS
Merck Index 14,10160
Löslighetsinformation It is insoluble in water,soluble in acids.
IUPAC-namn zink(2+)sulfandiid
Formel vikt 97.43
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 4.1
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.