Läs mer
Zinksulfid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379239
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379239 10 g 10g
11399239 50 g 50g
11389239 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11379239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088299.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinksulfid används i självlysande material, infraröda optiska material, halvledare, som pigment och som ett fönster för synlig optik och infraröd optik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-98-3
Molekylformel SZn
Molekylvikt (g/mol) 97.44
MDL-nummer MFCD00011301
InChI-nyckel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
LEDER [S--].[Zn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Sulfide
Smältpunkt 1700°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
IUPAC-namn sulfanylidenzink
Formel vikt 97.43
Densitet 4.1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.