Läs mer
Zinc sulfide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11316688
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316688 50 g 50g
11326688 250 g 250g
11306688 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11316688 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013239.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Ziinksulfid används i självlysande material, infrarött optiskt material, halvledare, som pigment, som används som fönster för synlig optik och infraröd optik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-98-3
Molekylformel SZn
Molekylvikt (g/mol) 97.44
MDL-nummer MFCD00011301
InChI-nyckel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
IUPAC-namn sulfanylidenzink
LEDER [S--].[Zn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfide
Smältpunkt 1700°C
Färg Vitt
Fysisk form Lump
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel ZnS
Merck Index 14,10160
Löslighetsinformation Soluble in acids. insoluble in water.
Formel vikt 97.43
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Densitet 4.10 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.