Läs mer
Zinksulfid, 99,995 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422267
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422267 10 g 10g
15432267 50 g 50g
15442267 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045454.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinksulfid används vid framställning av flexibla transparenta ledande beläggningar som är nödvändiga för tillverkning av en mängd olika tryckta elektroniska enheter såsom flexibla displayer och solceller. Används för att framställa en sammansatt CdS-ZnS/Zirkonium-titanfosfat (ZTP) fotokatalysator för väteproduktion under synligt ljus och används även för ljusstyrda bioelektrokemiska sensorer baserade på CdSe/ZnS kvantprickar. Den används för beredning av färgavstämbara lysdioder (LED) och används även för att förbereda (CdS-ZnS)-TiO2 kombinerade fotokatalysatorer för elproduktion via fotoelektrokatalys. Den används som en katalysator för syntes av spirooxindolderivat i vattenhaltigt medium via Knoevenagel-kondensation följt av Michael-tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-98-3
Molekylformel SZn
Molekylvikt (g/mol) 97.44
MDL-nummer MFCD00011301
InChI-nyckel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
PubChem CID 14821
IUPAC-namn sulfanylidenzink
LEDER [S--].[Zn++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc sulfide
Smältpunkt 1700°C
Fysisk form Pieces
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.995% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 97.43
Densitet 4.1
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.