Läs mer
Zinc Sulfide, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10763811 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10763811 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10763811 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/1700/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1314-98-3
Färg White
pH 5 to 5.5
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel SZn
MDL-nummer MFCD00011301
Synonym zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
InChI-nyckel DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
LEDER [S--].[Zn++]
IUPAC-namn sulfanylidenezinc
Molekylvikt (g/mol) 97.44
PubChem CID 14821
Formel vikt 97.44g/mol
Förpackning Plastic powder jar