Läs mer
Zink, teknisk, stick (metall), låg i arsenik, Fisher Chemical
Produktkod. 10558830 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastbehållare
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10558830 500 g Plastbehållare 500g
1 options
Produktkod. 10558830 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Z/0550/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Färg Grå
CAS 7440-66-6
Smältpunkt 419 °C
Kokpunkt 907 °C
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastbehållare
Ångtryck 1,3 mbar 478
Form Solid
Molekylformel Zn
MDL-nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zn]
IUPAC-namn zink
Molekylvikt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Formel vikt 65,36 g/mol