Läs mer
Zinktellurid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468610
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468610 25 g 25g
11448610 5 g 5g
11458610 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468610 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044412.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-11-3 | TeZn | 192.98 g/mol
Zinktellurid kan lätt dopas, och av denna anledning är det ett av de vanligare halvledande materialen som används inom optoelektronik. ZnTe är viktigt för utveckling av olika halvledarenheter, inklusive blå lysdioder, laserdioder, solceller och komponenter i mikrovågsgeneratorer. Det kan användas för solceller, till exempel, som ett fältlager på baksidan och halvledarmaterial av p-typ för en CdTe/ZnTe-struktur[6] eller i PIN-diodstrukturer. Materialet kan också användas som en komponent i ternära halvledarföreningar. Zinktellurid tillsammans med litiumniobat används ofta för generering av pulsad terahertzstrålning i tidsdomän terahertzspektroskopi och terahertzavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-11-3
Molekylformel TeZn
Molekylvikt (g/mol) 192.98
MDL-nummer MFCD00043079
InChI-nyckel NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 3362486
IUPAC-namn tellanylidenzink
LEDER [Zn]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc telluride
Smältpunkt 1240°C
Färg Rött
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,10162
Löslighetsinformation It decomposes in water.
Formel vikt 192.97
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Brytningsindex 3.56
Densitet 5.9 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.