Läs mer
Zinc telluride, 99.998% (metals basis)
Produktkod. 11348038
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348038 10 g 10g
11358038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348038 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036595.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1315-11-3 | TeZn | 192.98 g/mol
Zinktellurid är ett halvledarmaterial som används inom optoelektronik. Den används i blå lysdioder, laserdioder, solceller, komponenter i mikrovågsgeneratorer, elektrooptisk detektor, holografisk interferometri och laseroptiska faskonjugeringsenheter. Det är associerat med litiumniobat och används för generering av pulsad terahertz-strålning i terahertz-spektroskopi i tidsdomän och terahertz-avbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1315-11-3
Molekylformel TeZn
Molekylvikt (g/mol) 192.98
MDL-nummer MFCD00043079
InChI-nyckel NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc telluride, zinc telluride znte, unii-ir8eb6g3vq, zinktellurid, ir8eb6g3vq, zinc telluride,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 3362486
IUPAC-namn tellanylidenzink
LEDER [Zn]=[Te]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc telluride
Smältpunkt 1240°C
Färg Rött
Fysisk form Lump
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.998% metal basis
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 192.97
Odör Odorless
Brytningsindex 3.56
Densitet 6.34
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.