Läs mer
Zinktert-butoxid
Beskrivning
En sol-gel-process har utvecklats för kemisk syntes av ZnS vid rumstemperatur med användning av zink-tert-butoxid och H 2 S som prekursorer i en toluenlösning. Nyckelsteget som gör att denna zinkmedierade epoxidation kan vara katalytisk kan vara jämvikten mellan zinkperoxid (R)-15 och zink-tert-butoxid (R)-16 i närvaro av t-BuOOH. En ytterligare viktig egenskap som gör de dubbla katalytiska cyklerna möjliga är den dåliga reaktiviteten hos zink-tert-butoxid mot den iridiumbundna katjoniska intermediären, varigenom den erforderliga deprotoneringsprocessen effektivt förmedlas av zink-tert-butoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc tert-butoxide |
| Färg | Vitt till gult |
| Odör | Luktfritt |
| Linjär formel | Zn[OC(CH3)3]2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| UN-nummer | UN3181 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 211.61 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.