Läs mer
Zinktert-butoxid
Produktkod. 11338648
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338648 1 g 1g
11328648 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040718.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4278-43-7 | C8H18O2Zn | 211,61 g/mol
En sol-gel-process har utvecklats för kemisk syntes av ZnS vid rumstemperatur med användning av zink-tert-butoxid och H 2 S som prekursorer i en toluenlösning. Nyckelsteget som gör att denna zinkmedierade epoxidation kan vara katalytisk kan vara jämvikten mellan zinkperoxid (R)-15 och zink-tert-butoxid (R)-16 i närvaro av t-BuOOH. En ytterligare viktig egenskap som gör de dubbla katalytiska cyklerna möjliga är den dåliga reaktiviteten hos zink-tert-butoxid mot den iridiumbundna katjoniska intermediären, varigenom den erforderliga deprotoneringsprocessen effektivt förmedlas av zink-tert-butoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4278-43-7
Molekylformel C8H18O2Zn
Molekylvikt (g/mol) 211.61
MDL-nummer MFCD00145545
InChI-nyckel DVGVEVPHJQJMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tert-butoxide, di-tert-butoxyzinc, acmc-20aj87, zinc bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ bis 2-methylpropan-2-olate, zinc 2+ ion bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 14178434
IUPAC-namn zink;2-metylpropan-2-olat
LEDER CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc tert-butoxide
Färg Vitt till gult
Odör Luktfritt
Linjär formel Zn[OC(CH3)3]2
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3181
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 211.61
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.