Läs mer
Zinktetrafluorborathydrat, Zn 18% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324939
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324939 10 g 10g
11314939 50 g 50g
11304939 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 085124.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27860-83-9 | B2F8Zn | 238.99 g/mol
Zinktetrafluorborathydrat används som en prekursor för homometalliska, trinukleära heteroskorpionatkomplex som används i studier av elektroniska och magnetiska egenskaper. Vidare fungerar den som en mild katalysator för epoxidringöppning med aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27860-83-9
Molekylformel B2F8Zn
Molekylvikt (g/mol) 238.99
MDL-nummer MFCD00150371
InChI-nyckel BUMIVIYHDVNOQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tetrafluoroborate hydrate, 2bf4.zn.h2o, zinc tetrafluoroborate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditetrafluoroborate, zinc 2+ ion hydrate ditetrafluoroborate, borate 1-,tetrafluoro-, zinc 2:1 , hexahydrate 9ci
PubChem CID 16212112
LEDER [Zn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Tetrafluoroborate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
IUPAC-namn zink;ditetrafluorborat;hydrat
Formel vikt 238.98 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc tetrafluoroborate hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.