Läs mer
Zinc trifluoroacetate hydrate
Produktkod. p-7049692
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363467 25 g 25g
11353467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018686.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 207801-31-8 | C4F6O4Zn | 291.41 g/mol
Zinktrifluoracetathydrat är användbar biokemisk för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207801-31-8
Molekylformel C4F6O4Zn
Molekylvikt (g/mol) 291.41
MDL-nummer MFCD00061595
InChI-nyckel VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate
PubChem CID 57375648
IUPAC-namn zink;2,2,2-trifluoracetat;hydrat
LEDER [Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc trifluoroacetate hydrate
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 291.40 (Anhydrous)
Fysisk form Chunks and/or Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.