Läs mer
Zinktrifluoracetathydrat, TRC
Produktkod. 30450588
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450588 1 g
30450051 100 mg
30456911 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ2179851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207801-31-8
Molekylformel Zn(CF3COO)2 . xH2O
Molekylvikt (g/mol) 309.4
IUPAC-namn zink; 2,2,2-trifluoracetat; hydratera
LEDER O.[Zn+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc Trifluoroacetate Hydrate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2
Formel vikt 307.9098