Läs mer
Zinktrifluoracetathydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Trifluoroacetate Hydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 307.9098 |
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?