Läs mer
Zinc trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. p-7046707
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372817 5 g 5g
11382817 25 g 25g
2 options
Produktkod. 11372817
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15969.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363.51 g/mol
Zinktrifluormetansulfonat fungerar som en katalysator för framställning av ditioketaler. Den används som en Lewis syrakatalysator i silyleringsreaktioner. Det används också som en katalysator för grönare aminsyntes genom reduktiv aminering med vätgas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Zinktrifluormetansulfonat fungerar som en katalysator för framställning av ditioketaler. Den används som en Lewis syrakatalysator i silyleringsreaktioner. Det används också som en katalysator för grönare aminsyntes genom reduktiv aminering med vätgas.
Löslighet
Löslig i vatten och acetonitril. Något lösligt i metanol. Olösligt i diklormetan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54010-75-2
Molekylformel C2F6O6S2Zn
Molekylvikt (g/mol) 363.51
MDL-nummer MFCD00013229
InChI-nyckel CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 104671
LEDER [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >300°C
Linjär formel (CF3SO3)2Zn
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 4028195
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water and acetonitrile. Slightly soluble in methanol. Insoluble in dichloromethane.
IUPAC-namn zink(2+)ditrifluormetansulfonat
Formel vikt 363.51
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.