Läs mer
Zinktrifluoretansulfonat, 98 %
Beskrivning
Zinktrifluormetansulfonat fungerar som en katalysator för framställning av ditioketaler. Den används som en Lewis syrakatalysator i silyleringsreaktioner. Det används också som en katalysator för grönare aminsyntes genom reduktiv aminering med vätgas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Zinktrifluormetansulfonat fungerar som en katalysator för framställning av ditioketaler. Den används som en Lewis syrakatalysator i silyleringsreaktioner. Det används också som en katalysator för grönare aminsyntes genom reduktiv aminering med vätgas.
Löslighet
Löslig i vatten och acetonitril. Något lösligt i metanol. Olösligt i diklormetan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc trifluoromethanesulfonate |
| Smältpunkt | >300 °C |
| Linjär formel | (CF3SO3)2Zn |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 4028195 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten och acetonitril. Lätt löslig i metanol. Olöslig i diklormetan. |
| IUPAC-namn | zink(2+)ditrifluormetansulfonat |
| Formel vikt | 363.51 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.