Läs mer
Zinktrifluoretansulfonat, 98 %
Product Code. 11382817
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11382817 25 g 25g
11372817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11382817 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15969.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363,51 g/mol
Zinktrifluormetansulfonat fungerar som en katalysator för framställning av ditioketaler. Den används som en Lewis syrakatalysator i silyleringsreaktioner. Det används också som en katalysator för grönare aminsyntes genom reduktiv aminering med vätgas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Zinktrifluormetansulfonat fungerar som en katalysator för framställning av ditioketaler. Den används som en Lewis syrakatalysator i silyleringsreaktioner. Det används också som en katalysator för grönare aminsyntes genom reduktiv aminering med vätgas.
Löslighet
Löslig i vatten och acetonitril. Något lösligt i metanol. Olösligt i diklormetan.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54010-75-2
Molekylformel C2F6O6S2Zn
Molekylvikt (g/mol) 363.51
MDL-nummer MFCD00013229
InChI-nyckel CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 104671
LEDER [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Zinc trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >300 °C
Linjär formel (CF3SO3)2Zn
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 4028195
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten och acetonitril. Lätt löslig i metanol. Olöslig i diklormetan.
IUPAC-namn zink;trifluormetansulfonat
Formel vikt 363.51
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zinc trifluoromethanesulfonate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.