Läs mer
Zinc trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. p-3756745 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10618221
Brand: Thermo Scientific Acros 317090100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54010-75-2
Molekylformel C2F6O6S2Zn
Molekylvikt (g/mol) 363.51
MDL-nummer MFCD00013229
InChI-nyckel CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
PubChem CID 104671
IUPAC-namn zink;trifluormetansulfonat
LEDER [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc trifluoromethanesulfonate
Färg Grå till vit
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 97.5% min. (Complexometry)
Linjär formel (CF3SO3)2Zn
Löslighetsinformation Solubility in water: very soluble
Formel vikt 363.51
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zinc trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.