Läs mer
Zink volframoxid, 99,9% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11349397
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11349397 10 g 10g
11339397 50 g 50g
11353748 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11349397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040234.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13597-56-3 | O4WZn | 313.216 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13597-56-3
Molekylformel O4WZn
Molekylvikt (g/mol) 313.216
MDL-nummer MFCD00049633
InChI-nyckel LJSXSLGFYGBEPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym zinc tungsten oxide, zinc tungstate, zinkwolframat, wo4.zn, zinc 2+ tungstate, zinc, ion zn2+ tungstate
PubChem CID 22022519
IUPAC-namn zink;dioxid(dioxo)volfram
LEDER [O-][W](=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 313.22
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.