missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Zinc Undecylenate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc Undecylenate |
| CAS | 557-08-4 |
| Molekylformel | C22 H38 O4 Zn |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Zinc Salt (2:1) 10-Undecenoic Acid, Zinc 10-Undecenoate, Mycoseptin, Tineafax, Zinc 10-Undecenoate (7Ci), Zinc Salt (8Ci,9Ci)10-Undecenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Zn+2].[O-]C(=O)Ccccccccc=C.[O-]C(=O)Ccccccccc=C |
| IUPAC-namn | zinc;undec-10-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.92 |
| Formel vikt | 430.2062 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?