Läs mer
Zinktråd, 0,5 mm (0,02 tum) dia, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11375457
Change view
Kvantitet:
25 m
Förpackningsstorlek:
25m
Produktkod. Kvantitet unitSize
11375457 25 m 25m
1 options
Produktkod. 11375457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042704.G9
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinc
Färg Grå
CAS 7440-66-6
Utseende Gray wire
Densitet 7.14g/cm3
Kvantitet 25 m
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.95% (Metals basis)
Form Wire
Molekylformel Zn
MDL-nummer MFCD00011291
Synonym dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
InChI-nyckel HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Zn]
IUPAC-namn zink
Molekylvikt (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.