Läs mer
ZINC00881524, MedChemExpress
Produktkod. 16474556
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16474556 100 mg
16453308 10 mg
16439846 50 mg
16422716 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16474556 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101244
MedChemExpress ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.
ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ZINC00881524
CAS 557782-81-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20N2O3S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (788.52 mM)
LEDER O=C(NC1=NC2=C(CCC3=C2C=CC=C3)S1)CC4=CC=C(OC)C(OC)=C4
Molekylvikt (g/mol) 380.46
Formel vikt 380.46
Procent renhet 99.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease