Läs mer
Zinkmononatriumsalt
Produktkod. 11471307
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471307 25 g 25g
11451307 1 g 1g
11461307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24256.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5961.90 SEK
    4895.65 SEK / 25g
    Save 1066.25 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463,42 g/mol
Zinkmononatriumsalt är en kolorimetrisk indikator som används vid spektrofotometrisk bestämning av zink, kvicksilver och koppar. Vidare används den för automatiserad flödesinjektionsanalys av zink.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Zinkmononatriumsalt är en kolorimetrisk indikator som används vid spektrofotometrisk bestämning av zink, kvicksilver och koppar. Vidare används den för automatiserad flödesinjektionsanalys av zink.
Löslighet
Löslig i vattenhaltig alkali. Något lösligt i vatten och alkohol. Olösligt i andra organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62625-22-3
Molekylformel C20H16N4NaO6S
Molekylvikt (g/mol) 463.42
MDL-nummer MFCD00064385
InChI-nyckel IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
PubChem CID 131856391
IUPAC-namn 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-fenylkarbonimidoyl]hydrazinyl]bensoesyra;natrium
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zincon monosodium salt
Smältpunkt ∼203 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 3872699
Löslighetsinformation Löslig i vattenbaserad alkali. Lätt löslig i vatten och alkohol. Olöslig i andra organiska lösningsmedel.
Formel vikt 462.42
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Zincon monosodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Zincon monosodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.