Läs mer
Zinknatriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11489801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489801 1 g 1g
11499801 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215831701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 1g
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 62625-22-3
Molekylformel C20H16N4NaO6S
Molekylvikt (g/mol) 463.42
InChI-nyckel IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Synonym 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
PubChem CID 131856391
IUPAC-namn 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyklohexa-2,4-dien-1-yliden)amino]-C-fenylkarbonimidoyl]hydrazinyl]bensoesyra;natrium
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zincon Sodium Salt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 462.4
Fysisk form Fast