Läs mer
MedChemExpress Zingerone
Produktkod. 16496506
Encompass_Preferred
Change view
:
100 mg
Produktkod.
16496506 100 mg
1 options
Produktkod. 16496506 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY14621100mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Zingerone (Vanillylacetone) is a nontoxic methoxyphenol isolated from Zingiber officinale, with potent anti-inflammatory, antidiabetic, antilipolytic, antidiarrhoeic, antispasmodic and anti-tumor properties. Zingerone alleviates oxidative stress and inflammation, down-regulates NF-κB mediated signaling pathways. Zingerone acts as an anti-mitotic agent, and inhibits the growth of neuroblastoma cells.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 194.23 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 122-48-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.41%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (514.85 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Vanillylacetone∣ Gingerone
Mål NF-κB