Läs mer
Zinpyr-1, TRC
Produktkod. 30455065
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455065 5 mg
30450854 10 mg
30449598 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4400005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 288574-78-7
Molekylformel C46 H36 Cl2 N6 O5
Molekylvikt (g/mol) 823.72
IUPAC-namn 2-[4,5-bis[[bis(pyridin-2-ylmetyl)amino]metyl]-2,7-diklor-3-hydroxy-6-oxoxanten-9-yl]bensoesyra
LEDER OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Cl)C(=O)C(=C3Oc4c(CN(Cc5ccccn5)Cc6ccccn6)c(O)c(Cl)cc24)CN(Cc7ccccn7)Cc8ccccn8
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zinpyr-1
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C46H36Cl2N6O5/c47-39-21-35-41(33-15-1-2-16-34(33)46(57)58)36-22-40(48)43(56)38(28-54(25-31-13-5-9-19-51-31)26-32-14-6-10-20-52-32)45(36)59-44(35)37(42(39)55)27-53(23-29-11-3-7-17-49-29)24-30-12-4-8-18-50-30/h1-22,55H,23-28H2,(H,57,58)
Formel vikt 822.2124