Läs mer
Zinquin Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinquin Ethyl Ester |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 414.1249 |