missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Zinviroxime, TRC

Produktkod. 30451825
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451825 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ46530010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Zinviroxime
CAS 72301-78-1
Molekylformel C17 H18 N4 O3 S
Kvantitet 10 mg
Synonym (1Z)-[2-Amino-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-6-yl]phenylmethanone Oxime, 6-[(Z)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-
InChI formel InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16-
LEDER CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(cc12)\C(=N/O)\c3ccccc3
IUPAC-namn (NZ)-N-[(2-amino-3-propan-2-ylsulfonylbenzimidazol-5-yl)-phenylmethylidene]hydroxylamine
Molekylvikt (g/mol) 358.41
Formel vikt 358.11
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.