Läs mer
Zinviroxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinviroxime |
| CAS | 72301-78-1 |
| Molekylformel | C17 H18 N4 O3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (1Z)-[2-Amino-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-6-yl]phenylmethanone Oxime, 6-[(Z)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16- |
| LEDER | CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(cc12)\C(=N/O)\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (NZ)-N-[(2-amino-3-propan-2-ylsulfonylbenzimidazol-5-yl)-phenylmethylidene]hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.41 |
| Formel vikt | 358.11 |