Läs mer
Invitrogen™ Blixtlås Alexa Fluor™ Snabba antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 15992354
Change view
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Excitation/Emission:
490/525 nm
555/580 nm
650/665 nm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne Excitation/Emission Förpackningsstorlek
15992354 Alexa Fluor 555 555/580 nm Paket med 3
15982354 Alexa Fluor 488 490/525 nm Paket med 3
15902364 Alexa Fluor 647 650/665 nm Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15992354 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Z11234
 Begränsad artikel
I lager
Invitrogen Blixtlås Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling-kit låter dig effektivt och snabbt märka din dyrbara antikropp med Alexa Mjölfärger för att skapa ett antikroppskonjugat som är redo att användas inom 15 minuter med 100 % återhämtning.
Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling-kit gör det möjligt för dig att effektivt och snabbt märka din värdefulla antikropp med Alexa mjölfärger för att skapa en antikroppskonjugat som är redo att användas inom 15 minuter med 100 % återhämtning. Varje kit innehåller allt som behövs för tre separata märkningsreaktioner om 100 μg antikropp. Tillsätt helt enkelt 1 ml vatten till Zip-buffert med komponent A, tillsätt 100 μg antikropp, inkubera i 15 minuter och din antikropp är redo att användas. Konjugater är idealiska för flera tillämpningar, inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi, immunohistokemi (IHC), primär detektion, ELISA, immunocytokemi (ICC) och indirekt FISH.
Skapa färdig antikroppskonjugat på bara 15 minuter med våra Invitrogen Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling-kit. Dessa kit gör det möjligt för dig att effektivt märka din värdefulla antikropp med olika Alexa mjölfärger.
Viktiga egenskaper hos Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling-kit:
  • Hastighetsantikroppskonjugater—redo att användas på 15 minuter
  • Effektivitet—100 % antikroppsåterhämtning
  • Mångsidighetssatser—är användbara för en mängd olika tillämpningar
  • Lättanvänt—, ingen kemi- eller konjugationserfarenhet behövs
  • Flexibilitet—Välj mellan Alexa 488, 555 och 647
Varje kit innehåller allt du behöver för att utföra tre separata märkningsreaktioner med 100 μg antikropp. Konjugater är idealiska för flera tillämpningar, inklusive flödescytometri, fluorescerande mikroskopi, immunohistokemi (IHC), primär detektion, ELISA immunocytokemi (ICC) och indirekt FISH.
Fördelar med att använda Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling-kit:
Specificitet och mångsidighet
En primär antikropp som är direkt märkt med en fluorofor ger ofta lägre bakgrundsfluorescens och mindre ospecifik bindning. Flera primära antikroppar av samma isotyp eller härledda från samma art kan användas i samma experiment om de är direkt märkta med kompatibla fluoroforer.
Robusthet
Jämfört med traditionella färgämnen Alexa Fluor är färger ljusare, mer fotostabila och mer pH-resistenta mellan pH 4 och 10. Vid användning Alexa Fluor av färgämnen kan högre grad av märkning vanligtvis uppnås utan intramolekylär släckning.
Anpassning är möjlig
Kan du inte hitta det du letar efter i vår lagerlista? Vi kan förbereda en specialanpassad antikroppskonjugat åt dig. Vår tjänst för anpassad konjugering är effektiv och konfidentiell, och vi står för kvaliteten på vårt arbete. Vi är ISO certifierade med 13485:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Märkningskit
Kvantitet 3 Märkningar
Innehåll och lagring Reaktiv fluorescerande etikett (3 flaskor), natriumbikarbonat (3 flaskor). Förvara torkad och skyddad mot ljus i frysen (-5 °C till +30 °C).
Excitation/Emission 555/580 nm
Märkning Skala 100 μg
Produktlinje Alexa Fluor
Kemisk reaktivitet Amin
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 555
Färg Orange
Märkningsmål IgG
Etiketttyp Alexa Fluor