Läs mer
Chemsplash Zip Labcoat T5/6-tyg, elastisk manschett
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30058202
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058202 Liten
30058450 Intermediär
30058447 Betydande
30058301 X-large
30058165 2X-large
30058354 3X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30058202 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2549.400.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2550.00 SEK
    2303.26 SEK / Paket med 50
    Save 246.74 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lab Coat är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar.
Chemsplash Labbrock
  • Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
  • Dragkedja fram med självhäftande lock
  • Elastiska manschetter
  • Vik över krage
  • Silikon och latexfri
  • Anti-Static Material
  • Non-linting
  • PFAS-fri
  • Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage, dragkedja och elastiska handleder. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Produkttyp Labbrock
Storlek Liten
Kön Unisex
Material Mikroporöst komposittyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Vätskor
Antal fickor Hold (Håll)
Latexfri Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)