Läs mer
Chemsplash Zip Labcoat T5/6-tyg, elastisk manschett
Lab Coat är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar.
Brand: Chemsplash 2549.400.007
Beskrivning
Chemsplash Labbrock
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
- Dragkedja fram med självhäftande lock
- Elastiska manschetter
- Vik över krage
- Silikon och latexfri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- PFAS-fri
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage, dragkedja och elastiska handleder. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Labbrock | |
Unisex | |
Vitt | |
Elastisk | |
Icke-steril | |
Hold (Håll) | |
Autoklaveringsbar |
X-large | |
Mikroporöst komposittyg | |
Dragkedja | |
Engångsbruk | |
Vätskor | |
Ja | |
Klass 100-100 000 (ISO 5-8) |