Läs mer
Chemsplash Zip Labcoat T5/6-tyg, elastisk manschett
Beskrivning
Chemsplash Labbrock
- Chemsplash 55GSM Typ PB 6B Tyg
- Dragkedja fram med självhäftande lock
- Elastiska manschetter
- Vik över krage
- Silikon och latexfri
- Anti-Static Material
- Non-linting
- PFAS-fri
- Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt och mikroporöst. Den är stark och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage, dragkedja och elastiska handleder. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tillbehör kan användas för att skydda bäraren från miljön eller miljön från bäraren. Serien har utformats för att ge maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporöst komposittyg |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Vätskor |
| Visa mer |