Läs mer
Chemsplash Zip Labcoat T5/6-tyg, elastisk manschett
Produktkod. 30058426
Change view
Storlek:
4X-stor
5X-stor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30058426 4X-stor
30058255 5X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30058426 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2771.400.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 SEK
    2685.27 SEK / Paket med 50
    Save 99.73 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg som är mjukt och mikroporöst. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder.
Chemsplash Labbrock
  • 55GSM Typ PB 6B Tyg
  • Dragkedja fram med självhäftande lock
  • Elastiska manschetter
  • Vik över krage
  • Anti-Static Material
  • Non-linting
  • Silikon och latexfri
  • PFAS-fri
  • Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt, mikroporöst och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock har en 2/3-längd design med krage och dragkedja, tillsammans med elastiska handleder för en åtsittande passform. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008 standarder, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Labbrocken överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5-9, vilket säkerställer att det ger det skydd som krävs för känsliga miljöer. Chemsplash tillbehören är designade för att skydda både bäraren och miljön och erbjuder maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Produkttyp Labbrock
Storlek 4X-stor
Kön Unisex
Material Mikroporöst komposittyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Vätskor
Antal fickor Hold (Håll)
Latexfri Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)