Läs mer
Chemsplash Zip Labcoat T5/6-tyg, elastisk manschett
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105863
Storlek:
4X-stor
5X-stor
Produktkod. 30058426
Brand: Chemsplash 2771.400.010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg som är mjukt och mikroporöst. Denna labbrock är en 2/3-lång kappa med krage och dragkedja och elastiska handleder.
Chemsplash Labbrock
  • 55GSM Typ PB 6B Tyg
  • Dragkedja fram med självhäftande lock
  • Elastiska manschetter
  • Vik över krage
  • Anti-Static Material
  • Non-linting
  • Silikon och latexfri
  • PFAS-fri
  • Överensstämmer med ISO Renrum 14644-1:2015 Renrum Klass 5-9
Beskrivning: The Chemsplash Lab Coat är gjord av Chemsplash tyg, som är mjukt, mikroporöst och resistent mot kemikaliestänk och damm. Denna labbrock har en 2/3-längd design med krage och dragkedja, tillsammans med elastiska handleder för en åtsittande passform. Den är antistatisk för att uppfylla EN1149-5:2008 standarder, luddfri och lämplig för renrumstillämpningar. Labbrocken överensstämmer med ISO 14644-1:2015 Renrumsklass 5-9, vilket säkerställer att det ger det skydd som krävs för känsliga miljöer. Chemsplash tillbehören är designade för att skydda både bäraren och miljön och erbjuder maximal komfort och bärbarhet.
Specifikationer
Produkttyp Labbrock
Storlek 4X-stor
Kön Unisex
Material Mikroporöst komposittyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Vätskor
Antal fickor Hold (Håll)
Latexfri Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Renrumsklass Klass 100-100 000 (ISO 5-8)