Läs mer
Novus Biologicals™ ZIP4H/Tex11 Overexpression Lysate
Produktkod. 18252750 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18252750
Brand: Novus Biologicals™ NBL116820
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The ZIP4H/Tex11 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25972 and based on accession number NM_31276. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens testis expressed 11 (TEX11), transcript variant 2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only