Läs mer
Ziprasidone Amino Acid Sodium Salt(Ziprasidone Impurity C), TRC
Produktkod. 30456272
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30456272 1 mg
1 options
Produktkod. 30456272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCZ4849951MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ziprasidone Amino Acid Sodium Salt(Ziprasidone Impurity C)
CAS 1798033-44-9
Molekylformel C21H22ClN4NaO2S
Kvantitet 1 mg
Synonym [2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-4-chlorophenyl]acetic Acid Sodium Salt, 2-Amino-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-
InChI formel InChI=1S/C21H23ClN4O2S.Na/c22-17-13-18(23)15(12-20(27)28)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)29-24-21;/h1-4,11,13H,5-10,12,23H2,(H,27,28);/q;+1/p-1
LEDER ClC1=CC(N)=C(CC(O[Na])=O)C=C1CCN2CCN(C3=NSC4=C3C=CC=C4)CC2
IUPAC-namn sodium 2-(2-amino-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-4-chlorophenyl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 452.93
Formel vikt 452.1