Läs mer
Ziprasidone-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ziprasidone-d8 |
| CAS | 1126745-58-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 D8 H13 Cl N4 O S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-[2-[4-(1,2-Benzisothiazol-3yl)-1-(piperazinyl-d8)]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27)/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])N(CCc2cc3CC(=O)Nc3cc2Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c4nsc5ccccc45)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-indolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.98 |
| Visa mer |