Läs mer
Ziprasidone Free Base, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane |
| CAS | 146939-27-7 |
| Molekylformel | C21 H21 Cl N4 O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ziprasidone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClN4OS/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27) |
| LEDER | Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.94 |
| Formel vikt | 412.1125 |