Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Ziprasidon hydroklorid monohydrat
Produktkod. 15852524 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15852524 250 mg 250mg
15842524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15852524 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462432500
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138982-67-9
Molekylformel C21H24Cl2N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 467.41
InChI-nyckel ZCBZSCBNOOIHFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn väte 5-{2-[4-(1,2-bensotiazol-3-yl)piperazin-1-yl]etyl}-6-klor-2,3-dihydro-1H-indol-2-on-hydratklorid
LEDER [H+].O.[Cl-].ClC1=CC2=C(CC(=O)N2)C=C1CCN1CCN(CC1)C1=NSC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dimethyl sulfoxide
Formel vikt 467.41
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.