Läs mer
Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate, LoGiCal
Produktkod. 30457752
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457752 10 mg
1 options
Produktkod. 30457752 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1273.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
CAS 138982-67-9
Analyt- eller komponentnamn Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H21 Cl N4 O S . Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2
Lösningstyp Neat
LEDER O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
IUPAC-namn 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one;hydrate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 467.41
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 466.0997 g/mol