Läs mer
Ziprasidone hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ziprasidone hydrochloride monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 138982-67-9 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H24Cl2N4O2S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | CP 88059 hydrochloride monohydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (53.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.14 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Visa mer |