Läs mer
Ziprasidone hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. p-200100583
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 16483337
Brand: Medchem Express HY17407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Ziprasidone (CP-88059) hydrochloride monohydrate is an orally active combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone hydrochloride monohydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ziprasidone hydrochloride monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 138982-67-9
Färg Pink
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24Cl2N4O2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CP 88059 hydrochloride monohydrate
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (53.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.14 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1CC2=CC(CCN3CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC3)=C(Cl)C=C2N1.[H]Cl.O
Molekylvikt (g/mol) 467.41
Formel vikt 467.41
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.