Läs mer
Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Beskrivning
Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ziprasidone hydrochloride monohydrate |
| CAS | 138982-67-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ziprasidone hydrochloride monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H21 Cl N4 O S . Cl H . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21ClN4OS.ClH.H2O/c22-17-13-18-15(12-20(27)23-18)11-14(17)5-6-25-7-9-26(10-8-25)21-16-3-1-2-4-19(16)28-24-21;;/h1-4,11,13H,5-10,12H2,(H,23,27);1H;1H2 |
| LEDER | O.Cl.Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45 |
| IUPAC-namn | 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)piperazin-1-yl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one;hydrate;hydrochloride |
| Visa mer |