Läs mer
Ziprasidone, MedChemExpress
Beskrivning
Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ziprasidone |
| CAS | 146939-27-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21ClN4OS |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | CP-88059 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 13.5 mg/mL (32.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC2=C(CC(N2)=O)C=C1CCN(CC3)CCN3C4=NSC5=C4C=CC=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.94 |
| Visa mer |