Läs mer
Merck ZipTip™ Pipetttips
Produktkod. 10044590 Handla allt Merck Produkter
För användning med (applikation):
C18 Media
C4 Media
Micro Bed av C18 Media
Stark Cation Exchange Media
Kvantitet:
8/Pk.
96/Pk.
960/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Paket med 96
Paket med 960
Produktkod. 10044590
Brand: Merck ZTC18S960
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provberedning och exakt vätskehantering i en enhet
En μ0,6 L bädd av C18 , C4 eller SCX (starkt katjonbyte) media fixeras vid änden av en 10 μL pipettspets så att det inte finns någon dödvolym; koncentrerade, renade prover elueras i 1 till 4 L. μFör tillämpningar som kräver mindre elueringsvolymer (t.ex.< 1 L),μ ZipTip μ -C 18- spetsar har ett mikrobäddformat som innehåller 0,2 μL media.
  • Koncentrera och rena –1 100 μL biologiska prover
  • Idealisk för att rena och koncentrera femtomoler till pikomoler av peptider, proteiner eller oligonukleotider i minuter före masspektrometri, HPLC, kapillärelektrofores och andra analytiska tekniker
Beställningsinfo
Finns i två förpackningskonfigurationer: återförslutningsbara brickor (förpackningar med 8 och 24 spetsar) och spetsställ för 96 platser (förpackningar med 96 och förpackningar med 960 spetsar)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 3.1cm
För användning med (applikation) C18 Media
Tipsstil Specialitet, Mediafixad
Kvantitet 960/Pk.
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje ZipTip