Beskrivning
Provberedning och exakt vätskehantering i en enhet
En μ0,6 L bädd av C18 , C4 eller SCX (starkt katjonbyte) media fixeras vid änden av en 10 μL pipettspets så att det inte finns någon dödvolym; koncentrerade, renade prover elueras i 1 till 4 L. μFör tillämpningar som kräver mindre elueringsvolymer (t.ex.< 1 L),μ ZipTip μ -C 18- spetsar har ett mikrobäddformat som innehåller 0,2 μL media.
- Koncentrera och rena –1 100 μL biologiska prover
- Idealisk för att rena och koncentrera femtomoler till pikomoler av peptider, proteiner eller oligonukleotider i minuter före masspektrometri, HPLC, kapillärelektrofores och andra analytiska tekniker
Beställningsinfo
Finns i två förpackningskonfigurationer: återförslutningsbara brickor (förpackningar med 8 och 24 spetsar) och spetsställ för 96 platser (förpackningar med 96 och förpackningar med 960 spetsar)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Volym (metrisk) dispensering | 10 μL |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Längd (engelska) | 1,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 3.1cm |
| Förvaringskrav | 4°C to 70°C |
| För användning med (applikation) | C18 Media |
| Tipsstil | Specialitet, Mediafixad |
| Kvantitet | 96/Förpackning |
| Visa mer |