Beskrivning
Provberedning och exakt vätskehantering i en enhet
En μ0,6 L bädd av C18 , C4 eller SCX (starkt katjonbyte) media fixeras vid änden av en 10 μL pipettspets så att det inte finns någon dödvolym; koncentrerade, renade prover elueras i 1 till 4 L. μFör tillämpningar som kräver mindre elueringsvolymer (t.ex.< 1 L),μ ZipTip μ -C 18- spetsar har ett mikrobäddformat som innehåller 0,2 μL media.
- Koncentrera och rena –1 100 μL biologiska prover
- Idealisk för att rena och koncentrera femtomoler till pikomoler av peptider, proteiner eller oligonukleotider i minuter före masspektrometri, HPLC, kapillärelektrofores och andra analytiska tekniker
Beställningsinfo
Finns i två förpackningskonfigurationer: återförslutningsbara brickor (förpackningar med 8 och 24 spetsar) och spetsställ för 96 platser (förpackningar med 96 och förpackningar med 960 spetsar)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Längd (engelska) | 1,2 tum |
| Längd (metrisk) | 3cm |
| För användning med (applikation) | Micro Bed av C18 Media |
| Tipsstil | Specialitet, Mediafixad |
| Kvantitet | 8/Förpackning |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Produktlinje | ZipTip |
| Material | Polypropen |