Läs mer
Zirkonium för AAS 1g/L HCl/HF-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12933305 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12933305 500 mL Flaska 500ml
12923305 100 mL Flaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12933305 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 170 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.00 SEK
    610.14 SEK / 500ml
    Save 259.86 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-67-7
Molekylformel Zr
Molekylvikt (g/mol) 91.22
MDL-nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI-nyckel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC-namn zirkonium
LEDER [Zr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Zirconium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
Typ Flam enelementsstandardlösning
Lösningsmedel eller matris 5% HCl/0.05% HF
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Zirconium (Zr) 1000mg/l in HCl 5%,HF 0.5%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.